Lactose Monohydrat
Lieferant: CAESAR & LORENTZ GMBH
Synonyme: 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose 1-Hydrat4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose Monohydrat4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-1-Hydrat4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-Monohydrat
CSLO2582.0250EA 16.8 EUR
CSLO2582.0250
Lactose Monohydrat
Lactose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Molecular Weight: 360,32 g/mol
Schmelzpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2