G418 Disulfat
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
G-418 Sulfat
, G418 Sulfat
, G-418 Disulfat
, Geneticin®
A2167.0001EA
112
EUR
A2167.0001
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Molecular Weight: 692,72 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |