G418 Disulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
G-418 Sulfat, G418 Sulfat, Geneticin®, G-418 Disulfat
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1720-1G
A1720-25G
A1720-5G
SIALA1720-1GEA
222
EUR
SIALA1720-1G
SIALA1720-25G
SIALA1720-5G
G418 Disulfat, Sigma-Aldrich®
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Molecular Weight: 692,72 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |