G418 Disulfat 50 mg/ml in wässriger Lösung, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
G-418 Sulfat
, G418 Sulfat
, G-418 Disulfat
, Geneticin®
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALG8168-10MLEA
162
EUR
SIALG8168-10ML
SIALG8168-100ML
G418 Disulfat 50 mg/ml in wässriger Lösung, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Molecular Weight: 692,72 g/mol |
MDL:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |