G418 Disulfat
Lieferant: STRATAGENE EUROPE
|
Achtung
|
Synonyme:
G-418 Sulfat
, G418 Sulfat
, G-418 Disulfat
, Geneticin®
STRA200398EA
0
EUR
STRA200398
STRA200399
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Molecular Weight: 692,72 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |