Iodwasserstoffsäure 57% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogeniodid
20345.267EA
317
EUR
20345.267
Iodwasserstoffsäure 57% analytisches Reagens
Hydriodic acid
Formel:
HI Molecular Weight: 127,91 g/mol Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa) Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011347 CAS-Nummer: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Non-volatile residue | Max. 0.5 % |
Cl + Br (as Cl) | Max. 0.03 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |