Iodwasserstoffsäure 57%, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogeniodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00341.9022EA
0
EUR
1.00341.9022
1.00341.0250
Iodwasserstoffsäure 57%, Supelco®
Hydriodic acid
Formel:
HI Molecular Weight: 127,91 g/mol Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa) Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011347 CAS-Nummer: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C (External MSDS) |
Boiling Point | 127 °C (1013 hPa) |
Density | 1.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (13 g/l, H2O, 20 °C) |