Natriumhypochlorit (12% Cl₂) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
301696SEA 47.9 EUR
301696S
Natriumhypochlorit (12% Cl₂) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Sodium hypochlorite
Da dieses Produkt nicht stabilisiert ist, nimmt der Gehalt während der Lagerung ab.
Lieferumfang: Nicht geeignet für lange Transporte
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (Aktivchlor) (M/V)(bei Abfüllung) Min. 12 %
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,50 meq/g
Hg (Quecksilber) Max. 10 ppm