Lithium-Standardlösung, 1.000 mg/l Li in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: Avantor
VWR® AVS TITRINORM
86688.180EA 31.4 EUR
86688.180 86688.260
Lithium-Standardlösung, 1.000 mg/l Li in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%