Natrium-Standardlösung, 10000 mg/L Na in verd. Salpetersäure (aus NaNO₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70381.0100EA 327 EUR
1.70381.0100
Natrium-Standardlösung, 10000 mg/L Na in verd. Salpetersäure (aus NaNO₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST