Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
88592.LSEA 210 EUR
88592.LS 88592.LQ
Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 3139
ADR: 5.1,III