Selen-Standardlösung, 10.000 mg/l Se in verd. Salpetersäure (aus Se) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455992BEA 300 EUR
455992B
Selen-Standardlösung, 10.000 mg/l Se in verd. Salpetersäure (aus Se) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Selen-Standards
Se gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.