Zink-Standardlösung, 10000 mg/L Zn in verd. Salpetersäure (aus Zn(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70389.0100EA 322 EUR
1.70389.0100
Zink-Standardlösung, 10000 mg/L Zn in verd. Salpetersäure (aus Zn(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Zink-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST