L(+)-Lysin Monohydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Lysin HydrochloridH-Lys-OH.HCl(S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Hydrochlorid(S)-(+)-Lysin Monohydrochlorid(S)-(+)-Lysin Hydrochlorid(S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Hydrochlorid(S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Monohydrochlorid(S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Monohydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16018.0100EA 47.2 EUR
8.16018.0100 8.16018.9999 8.16018.0500
L(+)-Lysin Monohydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Schmelzpunkt: 263…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064564
CAS-Nummer: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 263 - 264 °C
Molar Mass 182.64 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 5.5 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)