L(+)-Lysin Monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Lysin HydrochloridH-Lys-OH.HCl(S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Hydrochlorid(S)-(+)-Lysin Monohydrochlorid(S)-(+)-Lysin Hydrochlorid(S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Hydrochlorid(S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Monohydrochlorid(S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Monohydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALL8662-100GEA 81.4 EUR
SIALL8662-100G SIALL8662-1KG SIALL8662-25G
L(+)-Lysin Monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Schmelzpunkt: 263…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064564
CAS-Nummer: 657-27-2
EINECS: 211-519-9