Natriumperchlorat Monohydrat 85+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO343630025EA
238
EUR
ACRO343630025
ACRO343630010
ACRO343631000
Natriumperchlorat Monohydrat 85+% ACS
Natriumperchlorat Monohydrat
Formel:
NaClO₄·H₂O Molecular Weight: 140,46 g/mol Schmelzpunkt: 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149164 CAS-Nummer: 7791-07-3 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08798 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Adhering crystals |
Titration Argentometric | 85.0 to 90.0 % (as NaClO4) |
pH | 6.0 to 8.0 (5 % solution at 25.0°C) |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤500 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |