Natriumphosphinat Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumhypophosphit Monohydrat
27898.297EA 115 EUR
27898.297
Natriumphosphinat Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumphosphinat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₂·H₂O
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Schmelzpunkt: 90 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD06252379
CAS-Nummer: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm