L-Lysin
Lieferant: Serva
Synonyme: (S)-(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminocapronsäureL(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminohexansäureH-Lys-OH
SERA28195.01EA 58.5 EUR
SERA28195.01 SERA28195.02 SERA28195.03
L-Lysin
L-Lysin
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196 °C
MDL: MFCD00064433
CAS-Nummer: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656