L-Lysin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminocapronsäureL(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminohexansäureH-Lys-OH
SIAL62840-100G-FEA 155 EUR
SIAL62840-100G-F SIAL62840-25G-F SIAL62840-500G-F
L-Lysin, Sigma-Aldrich®
L-Lysin
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196 °C
MDL: MFCD00064433
CAS-Nummer: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656