L(-)-Cystin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: (2R,2'R)-(-)-3,3'-Dithiobis(2-aminopropansäure)(R)-(-)-Cystin(H-Cys-OH)2
PROONIST-143DEA 732 EUR
PROONIST-143D
L(-)-Cystin
L(-)-Cystin
Formel: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Molecular Weight: 240,3 g/mol
Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 261…262 °C
Dichte: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064228
CAS-Nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811