Calciumhydrogenphosphat Dihydrat
Lieferant: CAESAR & LORENTZ GMBH
Synonyme: Calciumorthophosphat dibasisch DihydratCalciumphosphat dibasisch DihydratCalciumhydrogenorthophosphat Dihydrat
CSLO2142.0250EA 43.8 EUR
CSLO2142.0250
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: HCaO₄P·2H₂O
Molecular Weight: 172,09 g/mol
Schmelzpunkt: 36 °C
Dichte: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149621
CAS-Nummer: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699