Gallium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12171.0005EA 280 EUR
1.12171.0005
Gallium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel: GaN₃O₉·H₂O
Molecular Weight: 273,75 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149723
CAS-Nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 65 °C
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)