Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hexaammoniumheptamolybdat TetrahydratAmmoniummolybdat (para) TetrahydratAmmoniumparamolybdat Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALM1019-100GEA 107 EUR
SIALM1019-100G
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Molecular Weight: 1235,86 g/mol
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536