Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
103433QEA 156 EUR
103433Q
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
Molecular Weight: 371,37 g/mol
Siedepunkt: < 860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm