Petrochemische Destillationsapparatur für Wasser in Rohöl
Lieferant: DWK Life Sciences
201-1418EA 1010 EUR
201-1418
Petrochemische Destillationsapparatur für Wasser in Rohöl
Destillationsbauteile Destillations-Bausätze
Diese Apparatur wird zur Bestimmung des Wassergehalts in Rohöl mittels Destillation eingesetzt.
  • Gemäß ASTM D4006 Spezifikationen konstruiert
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 gemäß den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Die Apparatur umfasst einen 1000-ml-Rundkolben mit NS 24/40, eine Destillatvorlage mit 0,05-Graduierungen, eine Trocknungsfalle und einen 400-ml-Liebigkühler.