(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-BINAP
STRE15-0151-5GEA 695 EUR
STRE15-0151-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
BINAP, Phosphine
Formel: C₄₄H₃₂P₂
Molecular Weight: 622,69 g/mol
Schmelzpunkt: 241…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010805
CAS-Nummer: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223