Trichloracetylisocyanat
Lieferant: Molekula
MOLEM66744723EA 0 EUR
MOLEM66744723
Trichloracetylisocyanat
Trichloracetylisocyanat
Formel: C₃Cl₃NO₂
Molecular Weight: 188,4 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (27 hPa)
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
MDL: MFCD00002033
CAS-Nummer: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1,II