6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
Achtung
TCIAA0136-25GEA 104 EUR
TCIAA0136-25G
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Formel: C₁₈H₂₃N₃O₅
Molecular Weight: 361,39 g/mol
MDL: MFCD00149646
CAS-Nummer: 6402-23-9
Merck Index: 14,03716
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 4.0 to 6.0 %