Triacetin (Glycerintriacetat)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme:
Glycerintriacetat
EHERC17608500EA
43
EUR
EHERC17608500
Triacetin (Glycerintriacetat)
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel:
C₉H₁₄O₆ Molecular Weight: 218,21 g/mol Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 4 °C Dichte: 1,1596 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008716 CAS-Nummer: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 12,09721 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...