Triacetin (Glycerintriacetat)
Lieferant: KRAEMER & MARTIN GMBH
Synonyme: Glycerintriacetat
KRAE900670.9230EA 0 EUR
KRAE900670.9230
Triacetin (Glycerintriacetat)
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel: C₉H₁₄O₆
Molecular Weight: 218,21 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008716
CAS-Nummer: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664