Triacetin (Glycerintriacetat), Millipore®

Lieferant: Merck

Synonyme: Glycerintriacetat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.08238.0500EA 95.9 EUR
1.08238.0500
Triacetin (Glycerintriacetat), Millipore®
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel: C₉H₁₄O₆
Molecular Weight: 218,21 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008716
CAS-Nummer: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 12,09721

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR