Triacetin (Glycerintriacetat) ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Glycerintriacetat
24391.296EA 236 EUR
24391.296
Triacetin (Glycerintriacetat) ≥99%, TECHNICAL
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel: C₉H₁₄O₆
Molecular Weight: 218,21 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008716
CAS-Nummer: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Brechungsindex (20°C) 1.429 - 1.434
Water Max. 0.2 %