Methylönantat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: MethylenantatÖnanthsäuremethylesterHeptansäuremethylesterMethylheptanoat
EHERC14126900EA 34 EUR
EHERC14126900
Methylönantat
Methylönantat
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009537
CAS-Nummer: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
Merck Index: 12,04695