Methylönantat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: MethylenantatÖnanthsäuremethylesterHeptansäuremethylesterMethylheptanoat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

SIALW270504-9KG-KEA 1830 EUR
SIALW270504-9KG-K SIALW270504-4KG-K
Methylönantat, Sigma-Aldrich®
Methylönantat
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009537
CAS-Nummer: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
Merck Index: 12,04695

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR