Methyltridecanoat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

Synonyme: Tridecansäuremethylester

EHERC17818150EA 40 EUR
EHERC17818150
Methyltridecanoat
Methyltridecanoat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molecular Weight: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,5 °C
Dichte: 0,864 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00008977
CAS-Nummer: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR