2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: BES, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure
M-Clarity™ quality level = MQ400
B4554-100G B4554-1KG B4554-25G B4554-500G
SIALB4554-100GEA 307 EUR
SIALB4554-100G SIALB4554-1KG SIALB4554-25G SIALB4554-500G
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007533
CAS-Nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5