Ethanolamin ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Monoethanolamin2-Aminoethanol
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
9314-01EA 289 EUR
9314-01 9314-03
Ethanolamin ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 61,08 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HOCH₂CH₂NH₂) (by GC, corrected for water) ≥ 99.0 %
Color (APHA) ≤ 15
Water (H₂O) ≤ 0.30 %
Heavy Metals (by ICP-OES) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs Product
Information (not specifications):Density (g/mL) @ 25°C (typical)=1.012