Dimethylglyoxim ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diacetylglyoxim
, Tschugaeff-Reagenz
, Diacetyldioxim
, 2,3-Butandiondioxim
, DMG
23474.150EA
123
EUR
23474.150
Dimethylglyoxim ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Dimethylglyoxim
Formel:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Molecular Weight: 116,12 g/mol Siedepunkt: 53 °C (8 torr) Schmelzpunkt: 240…241 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002117 CAS-Nummer: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 Merck Index: 13,03272 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Melting point | 238 - 242 °C |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Insolubility in ethanol 96 % vol | Max. 0.05 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...