Diethylether, SupraSolv® für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethoxyethan 2,2'-Oxybisethan 2,2'-Oxydiethan Ether Äther Ethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00931.1000EA 199 EUR
1.00931.1000 1.00931.1000_T 1.00931.2500 1.00931.2500_T
Diethylether, SupraSolv® für die Gaschromatographie, Supelco®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 69 g/l (20 °C)
Melting Point -116.3 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 34.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 587 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Explosion Limit 1.7 - 36 %(V)
Density 0.71 g/cm3
Ignition Point 180 °C
Saturation concentration 1776 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 1