Dimethylmaleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Maleinsäuredimethylester
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL238198-1KGEA
137
EUR
SIAL238198-1KG
SIAL238198-100G
Dimethylmaleat, Sigma-Aldrich®
Dimethylmaleat
Formel:
C₆H₈O₄ Molecular Weight: 144,13 g/mol Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –17,5 °C Dichte: 1,153 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008459 CAS-Nummer: 624-48-6 EINECS: 210-848-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...