Pivalamidine hydrochloride ≥98,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
Achtung
TCIAP1761-5GEA 98.3 EUR
TCIAP1761-5G TCIAP1761-25G
Pivalamidine hydrochloride ≥98,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse)
Pivalamidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,62 g/mol
MDL: MFCD00051988
CAS-Nummer: 18202-73-8
EINECS: 242-091-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C