MOPS-Na ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat3-(N-Morpholino)propansulfonsäure NatriumsalzMOPS Natriumsalz
E413-250GEA 241 EUR
E413-F100KG E413-250G
MOPS-Na ≥99%, hochrein
MOPS-Na
Ein Zwitterion-Puffer als Laufpuffer für denaturierende Agarose-Gel-Elektrophorese von RNA gebraucht.
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molecular Weight: 231,25 g/mol
Schmelzpunkt: 277 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@260 nm (0.1 M, Water) 0.03
DNase none detected
Heavy Metals 0.005%
Appearance White powder
Loss on Drying 1%
pH (0.1 M, Water) @25 °C 10 – 11
pKa (20 °C) 7 – 7.4
Protease none detected
Purity 99%
RNase none
Solubility (0.1 M, Water) Pass