MOPS-Na
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat
, 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz
, MOPS Natriumsalz
MOLE22144595-100GEA
107
EUR
MOLE22144595-100G
MOPS-Na
MOPS-Na
Formel:
C₇H₁₄NNaO₄S Molecular Weight: 231,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064350 CAS-Nummer: 71119-22-7 EINECS: 428-420-3 |