Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chloramin T Natriumsalz TrihydratN-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz TrihydratTosylchloramidnatrium Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02426.0250EA 52.2 EUR
1.02426.0250
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molecular Weight: 281,69 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02085
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials