PIPES, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure), Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure, 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
P1851-100G P1851-1KG P1851-25G P1851-500G
SIALP1851-100GEA 314 EUR
SIALP1851-100G SIALP1851-1KG SIALP1851-25G SIALP1851-500G
PIPES, Sigma-Aldrich®
PIPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Molecular Weight: 302,37 g/mol
Siedepunkt: 499 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006159
CAS-Nummer: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM