PIPES, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure)Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure)Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
SIALP8203-50GEA 104 EUR
SIALP8203-50G SIALP8203-250G
PIPES, Sigma-Aldrich®
PIPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Molecular Weight: 302,37 g/mol
Siedepunkt: 499 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006159
CAS-Nummer: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/53/18551953.jpg