Xanthydrol, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9-Hydroxyxanthen9H-Xanthen-9-ol9-Xanthenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95580-25GEA 298 EUR
95580-25G 95580-100G
Xanthydrol, Supelco®
Xanthydrol
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123 °C
MDL: MFCD00005057
CAS-Nummer: 90-46-0
EINECS: 201-996-1