Industriehandschuhe, AlphaTec® 87-063
Lieferant: Ansell
AlphaTec®
ANSE87-063/7.5EA 59.4 EUR
ANSE87-063/7.5 ANSE87-063/8.5 ANSE87-063/9.5 ANSE87-063/10.5
Industriehandschuhe, AlphaTec® 87-063
Handschuhe
Beflockte Handschuhe aus Naturkautschuklatex mit mechanischer und chemischer Beständigkeit.
  • Futter 100% Baumwollflock
  • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien
  • Erhabenes Muster an Handflächen und Fingern für hervorragenden Trocken- und Nassgriff
  • Längere Stulpe für zusätzlichen Schutz
  • Rollmanschette bietet Reißfestigkeit und ermöglicht einfaches Anziehen
Diese flexiblen und bequemen Handschuhe bieten gute Abriebfestigkeit.
Empfohlene Anwendungen: Handhabung von Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung und Hausmeisterarbeiten.
Standards: EN ISO 374-1:2016 (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 388:2016 (3110A); Kat. III; AQL 0,65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.