Natriumhexametaphosphat, Schuppen, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Sodiumhexametaphosphate
, Sodium metaphosphate
, SHMP
301475HEA
354
EUR
301475H
Natriumhexametaphosphat, Schuppen, GPR RECTAPUR®
Sodium hexametaphosphate
Formel:
Na₆P₆O₁₈ Molecular Weight: 611,77 g/mol Schmelzpunkt: 610 °C Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00136045 CAS-Nummer: 10124-56-8 EINECS: 233-343-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (als P₂O₅) | 68-72 % |
Wasserunlösliche Substanzen | Max. 0,1 % |
pH Bereich | 6,2 - 7,4 |
Hg (Quecksilber) | Max. 5 ppm |
Pb (Blei) | Max. 5 ppm |