Kaliumpyroantimonat ≥99,0% zur Ausfällung von Natrium, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
60500-500GEA 214.82 EUR
60500-500G 60500-100G
Kaliumpyroantimonat ≥99,0% zur Ausfällung von Natrium, Fluka™
Kaliumpyroantimonat
Formel: KSbO₃·3H₂O
Molecular Weight: 262,9 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011415
CAS-Nummer: 12208-13-8
EINECS: 235-387-7
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (as KSbO₃) Min. 99 %
Loss on ignition (600°C, 2 h) Max. 22 %
Application test complying